Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111046-10G
OR111046-1G
OR111046-5G
APOSOR111046-10GEA
0
EUR
APOSOR111046-10G
APOSOR111046-1G
APOSOR111046-5G
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formula:
C₁₂H₁₅NO₃ MW: 221,252 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203763 Núm. CAS: 223560-37-0 |