Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111047-1G OR111047-5G
APOSOR111047-1GEA 58 EUR
APOSOR111047-1G APOSOR111047-5G
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01838249
Núm. CAS: 68435-07-4