N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
OR111049-10G OR111049-1G OR111049-5G
APOSOR111049-10GEA 0 EUR
APOSOR111049-10G APOSOR111049-1G APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂S
MW: 246,714 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175088
Núm. CAS: 72806-65-6