4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 116 EUR
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈INO₂S
MW: 297,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11647536
Núm. CAS: 134283-64-0