N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
OR111053-10G OR111053-1G OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA 0 EUR
APOSOR111053-10G APOSOR111053-1G APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₉Cl₂N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126339
Núm. CAS: 304453-52-9