N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111054-1G OR111054-5G
APOSOR111054-1GEA 0 EUR
APOSOR111054-1G APOSOR111054-5G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Formula: C₁₂H₁₄Cl₂N₂OS
MW: 305,223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148250
Núm. CAS: 1858249-75-8