1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111055-1G OR111055-5G
APOSOR111055-1GEA 0 EUR
APOSOR111055-1G APOSOR111055-5G
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₃
MW: 284,106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06001923
Núm. CAS: 714207-41-7