6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111073-1G OR111073-5G
APOSOR111073-1GEA 310 EUR
APOSOR111073-1G APOSOR111073-5G
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052646
Núm. CAS: 75926-64-6