(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111076-10G OR111076-1G OR111076-5G
APOSOR111076-10GEA 864 EUR
APOSOR111076-10G APOSOR111076-1G APOSOR111076-5G
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228728
Núm. CAS: 27143-09-5