N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111083-1G
OR111083-5G
OR111083-10G
APOSOR111083-1GEA
0
EUR
APOSOR111083-1G
APOSOR111083-5G
APOSOR111083-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Formula:
C₁₀H₇ClN₄O₃ MW: 266,641 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23543204 Núm. CAS: 1535430-29-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...