2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 58 EUR
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Formula: C₄H₈N₄OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347985
Núm. CAS: 1858241-76-5