2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111085-5G OR111085-10G OR111085-1G
APOSOR111085-5GEA 0 EUR
APOSOR111085-5G APOSOR111085-10G APOSOR111085-1G
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Formula: C₉H₁₃N₃S
MW: 195,285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566654
Núm. CAS: 65078-19-5