Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111086-1G OR111086-5G OR111086-10G
APOSOR111086-1GEA 0 EUR
APOSOR111086-1G APOSOR111086-5G APOSOR111086-10G
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂
MW: 313,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347986
Núm. CAS: 1858255-30-7