Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111087-1G OR111087-100MG OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA 464 EUR
APOSOR111087-1G APOSOR111087-100MG APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₂S
MW: 193,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022282
Núm. CAS: 478149-02-9