4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 342 EUR
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₁₁NOS
Pto. Ebullición: 50…52 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07381826
Núm. CAS: 211942-98-2