4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111089-1G OR111089-250MG
APOSOR111089-1GEA 342 EUR
APOSOR111089-1G APOSOR111089-250MG
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Formula: C₄HCl₂IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22207084
Núm. CAS: 1266105-16-1