2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G
OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA
256
EUR
APOSOR111097-1G
APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Formula:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241.081 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08444468 Núm. CAS: 151427-19-9 UN: 1759 ADR: 8 III |