6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 232 EUR
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formula: C₈H₃Br₂ClN₂O
MW: 338.383 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28954638
Núm. CAS: 1858241-98-1