3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 87 EUR
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263248
Núm. CAS: 114086-30-5