1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111114-1G OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA 0 EUR
APOSOR111114-1G APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00444400
Núm. CAS: 20857-92-5