1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 232 EUR
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₉H₁₆N₄O
Pto. de fusión: 155,5…156.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115380
Núm. CAS: 568577-87-7