2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111120-1G OR111120-5G OR111120-10G
APOSOR111120-1GEA 223 EUR
APOSOR111120-1G APOSOR111120-5G APOSOR111120-10G
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01722433
Núm. CAS: 63884-38-8