Methyl 2-naphthylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(naphthalen-2-yl)acetate
OR111126-1G OR111126-5G
APOSOR111126-1GEA 203 EUR
APOSOR111126-1G APOSOR111126-5G
Methyl 2-naphthylacetate
Methyl 2-naphthylacetate
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263745
Núm. CAS: 2876-71-3