Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111132-1G OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA 232 EUR
APOSOR111132-1G APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994637
Núm. CAS: 136117-70-9