2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111137-5G OR111137-10G OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA 0 EUR
APOSOR111137-5G APOSOR111137-10G APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₇Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00439054
Núm. CAS: 212392-34-2