N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Proveedor: Apollo Scientific
OR111138-1G OR111138-5G
APOSOR111138-1GEA 0 EUR
APOSOR111138-1G APOSOR111138-5G
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formula: C₁₆H₂₅BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987633
Núm. CAS: 1924343-26-9