N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 EUR
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Formula: C₁₈H₂₉NO
MW: 275,429 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987629
Núm. CAS: 38630-89-6