N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Proveedor: Apollo Scientific
OR111140-10G OR111140-1G OR111140-5G
APOSOR111140-10GEA 0 EUR
APOSOR111140-10G APOSOR111140-1G APOSOR111140-5G
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formula: C₁₄H₂₀Cl₂N₂S
MW: 319,293 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987632
Núm. CAS: 1980044-24-3