3-(Allyloxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111184-10G
OR111184-5G
OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA
207
EUR
APOSOR111184-10G
APOSOR111184-5G
APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,185 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04227161 Núm. CAS: 40359-32-8 |