3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
OR111190-1G OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111190-1G APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00121186
Núm. CAS: 17168-45-5