1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111192-1G
OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA
447
EUR
APOSOR111192-1G
APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₈H₈N₂OS MW: 180,227 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03086154 Núm. CAS: 50880-19-8 |