tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111193-1G OR111193-5G
APOSOR111193-1GEA 0 EUR
APOSOR111193-1G APOSOR111193-5G
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉N₅O₂S
MW: 285,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24469692
Núm. CAS: 244201-29-4