Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111196-1G OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA 208 EUR
APOSOR111196-1G APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₂S
MW: 256,325 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29060042
Núm. CAS: 2109229-22-1