1-(1-Adamantyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111208-10G OR111208-1G
APOSOR111208-10GEA 0 EUR
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Formula: C₁₂H₂₀O
MW: 180,287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321095
Núm. CAS: 26750-08-3