N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111214-10G OR111214-1G OR111214-5G
APOSOR111214-10GEA 0 EUR
APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G APOSOR111214-5G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242.112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02637614
Núm. CAS: 119416-26-1