Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 EUR
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Formula: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976475
Núm. CAS: 69999-18-4