4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111240-1G OR111240-5G
APOSOR111240-1GEA 0 EUR
APOSOR111240-1G APOSOR111240-5G
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11038470
Núm. CAS: 162377-67-5