Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111282-50MG OR111282-250MG OR111282-500MG
APOSOR111282-50MGEA 183 EUR
APOSOR111282-50MG APOSOR111282-250MG APOSOR111282-500MG
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Formula: C₁₂H₁₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08753653
Núm. CAS: 928708-29-6