Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 319 EUR
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698193
Núm. CAS: 1214366-84-3