4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111311-1G OR111311-250MG OR111311-500MG
APOSOR111311-1GEA 0 EUR
APOSOR111311-1G APOSOR111311-250MG APOSOR111311-500MG
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988356
Núm. CAS: 106157-85-1