3,4-Dichlorobenzyl iodide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 122 EUR
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formula: C₇H₅Cl₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410705
Núm. CAS: 142523-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III