3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111356-1G
OR111356-5G
OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA
209
EUR
APOSOR111356-1G
APOSOR111356-5G
APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Formula:
C₉H₄ClNS MW: 193,653 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00631175 Núm. CAS: 28989-29-9 |