2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 0 EUR
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₇ClO₅S
MW: 250.656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09947771
Núm. CAS: 17641-39-3