4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111377-1G OR111377-5G
APOSOR111377-1GEA 0 EUR
APOSOR111377-1G APOSOR111377-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481151
Núm. CAS: 316831-31-9