4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111379-1G OR111379-5G
APOSOR111379-1GEA 0 EUR
APOSOR111379-1G APOSOR111379-5G
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₇NO₃S
MW: 243,323 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481155
Núm. CAS: 2197052-81-4