Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111382-1G OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA 226 EUR
APOSOR111382-1G APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20526241
Núm. CAS: 1351479-14-5