Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111383-1G
APOSOR111383-1GEA 618 EUR
APOSOR111383-1G
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Formula: C₇H₁₁O₅·Na
MW: 198,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347677
Núm. CAS: 927806-95-9