7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 375 EUR
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₄BrClOS
MW: 275,549 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28992243
Núm. CAS: 1935390-73-0
UN: 3261
ADR: 8,III