5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 226 EUR
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239.291 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934740
Núm. CAS: 261363-53-5