3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 232 EUR
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,225 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871320
Núm. CAS: 138621-63-3